Imprimer
Chlorosélénobenzene 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
179510100 179510250 179510500 179510010
ACRO179510100EA 194 EUR
ACRO179510100 ACRO179510250 ACRO179510500 ACRO179510010
Chlorosélénobenzene 98%
Chlorosélénobenzene
Formule: (C₆H₅)SeCl
Point d'ébullition: 120 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000478
Numéro CAS: 5707-04-0
EINECS: 227-196-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to dark red Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Crosslinking 25 % DVB