Imprimer
2-Méthoxy-4-nitrophénol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
310370050 310370250
ACRO310370050EA 71 EUR
ACRO310370050 ACRO310370250
2-Méthoxy-4-nitrophénol 97%
2-Méthoxy-4-nitrophénol
Formule: C₇H₇NO₄
Point de fusion: 99…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012143
Numéro CAS: 3251-56-7
EINECS: 221-839-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
GC ≥96.0 %