Imprimer
Baryum diphénylaminesulfonate-4, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
D4130-25G D4130-50G D4130-5G
D4130-25GEA 0 EUR
D4130-25G D4130-50G D4130-5G
Baryum diphénylaminesulfonate-4, Supelco®
Baryum diphénylaminesulfonate-4
Formule: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007497
Numéro CAS: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36bef5e3b88ef2c1a87e7413bc720a14a5268931&vid=252019298b7070cfc5d7dd769eb30c8c67d6aae3&prid=web&clid=SAPDAM