4-Nitro-o-anisidine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Méthoxy-4-nitroaniline
Formule:
C₇H₈N₂O₃ Point d'ébullition: 364 °C (1013 hPa) Point de fusion: 139…142 °C Densité: 1,2112 g/cm³ (156 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007363 Numéro CAS: 97-52-9 EINECS: 202-588-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 139 to 142 °C |
GC | ≥98.5 % |