Imprimer
4-Fluoro-2-méthoxyphénol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B22211.06 B22211.14
B22211.06EA 161 EUR
B22211.06 B22211.14
4-Fluoro-2-méthoxyphénol ≥97%
4-Fluoro-2-méthoxyphénol
Purity: 97% CAS No.: 450-93-1 Molecular Formula: C7H7FO2 Formula Weight: 142.13 Flash Point: 102°(216°F) Refractive Index: 1.5170 Odour: Phenol-like Boiling Point: 195° Beilstein Reference: 5425200 MDL No.: MFCD00070797
Formule: C₇H₇FO₂
Point d'ébullition: 195 °C
Densité: 1,25
Point éclair: 102 °C (216 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070797
Numéro CAS: 450-93-1