Imprimer
4-Fluoro-2-nitrophénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A15847.06 A15847.14
A15847.06EA 35.1 EUR
A15847.06 A15847.14
4-Fluoro-2-nitrophénol ≥98%
4-Fluoro-2-nitrophénol
Purity: 98+% CAS No.: 394-33-2 Molecular Formula: C6H4FNO3 Formula Weight: 157.10 Melting Point: 73-76° Beilstein Reference: 1950412
Formule: C₆H₄FNO₃
Point de fusion: 73…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042528
Numéro CAS: 394-33-2