5-Fluoro-2-iodoaniline ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 255724-71-1
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
Melting Point: 40-42°
Beilstein Reference: 8478850
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD02093953
Formule:
C₆H₅FIN Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa) Point de fusion: 40…42 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093953 Numéro CAS: 255724-71-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |