Imprimer
2-Fluoro-4-iodoaniline ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B22450.14 B22450.06 B22450.22
B22450.14EA 103 EUR
B22450.14 B22450.06 B22450.22
2-Fluoro-4-iodoaniline ≥99%
2-Fluoro-4-iodoaniline
Purity: 99% CAS No.: 29632-74-4 Molecular Formula: C6H5FIN Formula Weight: 237.02 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 55-57° Beilstein Reference: 2081100 MDL No.: MFCD00011738
Formule: C₆H₅FIN
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…57 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011738
Numéro CAS: 29632-74-4