Imprimer
5-Nitroisophtalate de diméthyle
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Diméthyle 5-nitroisophtalate
MOLEM54542162EA 0 EUR
MOLEM54542162
5-Nitroisophtalate de diméthyle
5-Nitroisophtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₉NO₆
Poids moléculaire: 239,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008429
Numéro CAS: 13290-96-5
EINECS: 236-307-3