Imprimer
3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Propyle trihydroxy-3,4,5-benzoate, Gallate de propyle
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20599.0100 8.20599.0500 8.20599.0025
8.20599.0100EA 60.9 EUR
8.20599.0100 8.20599.0500 8.20599.0025
3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle
Formule: C₁₀H₁₂O₅
Poids moléculaire: 212.2 g/mol
Point d'ébullition: 449
Point de fusion: 145…148 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002196
Numéro CAS: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Indice Merck: 12,08044
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3.5 g/l (25 °C)
Melting Point 145 - 148 °C
Molar Mass 212.2 g/mol
Flash Point 187 °C
Synonyms Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
Hill Formula C10H12O5
Chemical Formula 3,4,5-(OH)3C6H2COOCH2CH2CH3