Imprimer
3,4,5-Trihydroxybenzoate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Méthyle trihydroxy-3,4,5-benzoate, Gallate de méthyle
L05926.18 L05926.30
L05926.18EA 62.9 EUR
L05926.18 L05926.30
3,4,5-Trihydroxybenzoate de méthyle ≥98%
3,4,5-Trihydroxybenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 99-24-1 Molecular Formula: C8H8O5 Formula Weight: 184.15 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 2113180 Merck Reference: 14,4345 MDL No.: MFCD00002194
Formule: C₈H₈O₅
Point d'ébullition: 450 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 198…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002194
Numéro CAS: 99-24-1
EINECS: 202-741-7
Indice Merck: 14,4345