2,4,6-Trihydroxybenzoate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 3147-39-5
Molecular Formula: C8H8O5
Formula Weight: 184.15
Melting Point: 175-179°
Beilstein Reference: 2837819
Formule:
C₈H₈O₅ Point de fusion: 175…179 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013969 Numéro CAS: 3147-39-5 EINECS: 221-566-7 |