Imprimer
Dichlorure de isophtaloyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.04808.5000 8.04808.1000
8.04808.5000EA 671 EUR
8.04808.5000 8.04808.1000
Dichlorure de isophtaloyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dichlorure de isophtaloyle
Formule: C₈H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 276 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…45 °C
Densité: 1,388 g/cm³ (17 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000678
Numéro CAS: 99-63-8
EINECS: 202-774-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 42 - 45 °C
Molar Mass 203.03 g/mol
Boiling Point 276 °C
Vapor Pressure 0.04 hPa (25 °C)
Flash Point 180 °C
Explosion Limit 1.5 - 8.9 %(V)
Density 1.39 g/cm3 (17 °C)