Imprimer
Dichlorure de isophtaloyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Isophthaloyl chloride
A15904.22 A15904.36
A15904.22EA 41.4 EUR
A15904.22 A15904.36
Dichlorure de isophtaloyle ≥98%
Dichlorure de isophtaloyle
Purity: 98% CAS No.: 99-63-8 Molecular Formula: C8H4Cl2O2 Formula Weight: 203.02 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 42-45° Boiling Point: 275-278° Beilstein Reference: 638342 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000678
Formule: C₈H₄Cl₂O₂
Poids moléculaire: 203.02 g/mol
Point d'ébullition: 275…278 °C
Point de fusion: 42…45 °C
Densité: 1.388
Point éclair: 180 °C (356 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000678
Numéro CAS: 99-63-8
EINECS: 202-774-7
UN: 3261
ADR: 8 II