Dichlorure de isophtaloyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isophthaloyl chloride
Formule:
C₈H₄Cl₂O₂ Poids moléculaire: 203.02 g/mol Point d'ébullition: 276 °C (760 mmHg) Point de fusion: 43…45 °C Point éclair: 180 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000678 Numéro CAS: 99-63-8 EINECS: 202-774-7 UN: 2928 ADR: 6.1 I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 43 to 45 °C |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |
NMR | Consistent with structure |
Specific optical rotation | +30° to +33° (20 °C, 589 nm) (C= neat) |