Imprimer
4-Bromo-2-méthoxyphénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-hydroxyanisole
L08801.09 L08801.18 L08801.04
L08801.09EA 152 EUR
L08801.09 L08801.18 L08801.04
4-Bromo-2-méthoxyphénol ≥98%
4-Bromo-2-méthoxyphénol
Purity: 98% CAS No.: 7368-78-7 Molecular Formula: C7H7BrO2 Formula Weight: 203.04 Odour: Phenol-like Melting Point: 32-37° Boiling Point: 129-132°/12mm Beilstein Reference: 2045286 MDL No.: MFCD00051937
Formule: C₇H₇BrO₂
Point d'ébullition: 129…132 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 32…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051937
Numéro CAS: 7368-78-7