Imprimer
4-Bromo-2-nitrophénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26529.06 H26529.14
H26529.06EA 33.8 EUR
H26529.06 H26529.14
4-Bromo-2-nitrophénol ≥98%
4-Bromo-2-nitrophénol
Purity: 98% CAS No.: 7693-52-9 Molecular Formula: C6H4BrNO3 Formula Weight: 218.00 Melting Point: 88-91° MDL No.: MFCD00082540
Formule: C₆H₄BrNO₃
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082540
Numéro CAS: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4