Imprimer
4-Bromo-2-nitroaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B25468.22 B25468.14
B25468.22EA 258 EUR
B25468.22 B25468.14
4-Bromo-2-nitroaniline ≥98%
4-Bromo-2-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 875-51-4 Molecular Formula: C6H5BrN2O2 Formula Weight: 217.02 Melting Point: 111-114° MDL No.: MFCD00041312
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Point d'ébullition: 309 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…114 °C
Densité: 1,81 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041312
Numéro CAS: 875-51-4