Imprimer
5-Bromoisophtalate de diméthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50629.03 H50629.06
H50629.03EA 46.1 EUR
H50629.03 H50629.06
5-Bromoisophtalate de diméthyle ≥98%
5-Bromoisophtalate de diméthyle
Purity: 98% CAS No.: 51760-21-5 Molecular Formula: C10H9BrO4 Formula Weight: 273.08 Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD00078709
Formule: C₁₀H₉BrO₄
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078709
Numéro CAS: 51760-21-5
EINECS: 257-386-0