Imprimer
7-Bromoindoline-2,3-dione ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32843.09 H32843.03
H32843.09EA 220 EUR
H32843.09 H32843.03
7-Bromoindoline-2,3-dione ≥97%
7-Bromoindoline-2,3-dione
Purity: 97% CAS No.: 20780-74-9 Molecular Formula: C8H4BrNO2 Formula Weight: 226.03 Melting Point: 195-199° MDL No.: MFCD00774354
Formule: C₈H₄BrNO₂
Point de fusion: 195…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00774354
Numéro CAS: 20780-74-9