Imprimer
Rouge huile O 0,5% dans le propylène glycol, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): CI 26125
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
O1516-250ML O1516-500ML
O1516-250MLEA 370 EUR
O1516-250ML O1516-500ML
Rouge huile O 0,5% dans le propylène glycol, Sigma-Aldrich®
Oil red O
Oil red O is a lysochrome (fat-soluble dye) diazo dye used for staining of neutral triglycerides and lipids on frozen sections and some lipoproteins on paraffin sections. In histology, a supersaturated solution of oil red O in isopropanol may be used to stain fat in tissue.
Formule: C₂₆H₂₄N₄O
Poids moléculaire: 408.51 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00003898
Numéro CAS: 1320-06-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db861df49353969f31bdacf110373f0af69e40e&vid=8127ea78128711195b44982188087011024fd2c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance
Dark Red, Sediment Free
Conforms
UV/VIS Absorbance
Lambda Max 506 to 520 nm
0.40 - 1.00
Lambda Max 506 - 520 nm