Imprimer
Penicilline G sel de sodium
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid sodium salt, Benzylpenicillin sodium salt, Sodium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
47080913-25G 47080913-5G
MOLE47080913-25GEA 320 EUR
MOLE47080913-25G MOLE47080913-5G
Penicilline G sel de sodium
Penicilline G sel de sodium
Formule: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Poids moléculaire: 356.38 g/mol
Point de fusion: 255
Densité: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069666
Numéro CAS: 69-57-8
EINECS: 200-710-2