Imprimer
4-Phénylmorpholine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Phenylmorpholine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14859.0050 8.14859.0250
8.14859.0050EA 52.4 EUR
8.14859.0050 8.14859.0250
4-Phénylmorpholine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Phénylmorpholine
Formule: C₁₀H₁₃NO
Poids moléculaire: 163.22 g/mol
Point d'ébullition: 268
Point de fusion: 51…54 °C
Densité: 1.058 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006166
Numéro CAS: 92-53-5
EINECS: 202-164-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 48 - 51 °C
Molar Mass 163.22 g/mol
Boiling Point 260 °C (1013 hPa)
Flash Point 124 °C
Density 1.053 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 410 °C