Imprimer
MOPS-Na 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Morpholine-1-ylpropylsulfonate de sodium
352590250 352590010 352591000
ACRO352590250EA 90.6 EUR
ACRO352590250 ACRO352590010 ACRO352591000
MOPS-Na 98%
MOPS-Na
Formule: C₇H₁₄NNaO₄S
Poids moléculaire: 231.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064350
Numéro CAS: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility complete dissolution within max 5 min
Titration with HClO4 ≥97.5 %