Imprimer
MES sel de sodium ≥85.0% pour production biopharmaceutique, purifié, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4813-02EA 2493.23 EUR
4813-02 4813-06 4813-01
MES sel de sodium ≥85.0% pour production biopharmaceutique, purifié, J.T.Baker®
MES sel de sodium
Suitable for use in biopharmaceutical manufacturing applications.
Formule: C₆H₁₂NNaO₄S
Numéro MDL: MFCD00065473
Numéro CAS: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥85.0%
Assay (C₆H₁₂NNaO₄S) ≥85.0 %
Appearance Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
pH of 1% Aqueous Solution at 25°C 8.9 - 10.1
Solubility Passes Test
Ultraviolet Absorbance of a 10% Aqueous Solution - 280 nm ≤0.03
Ultraviolet Absorbance of a 10% Aqueous Solution - 260 nm ≤0.05
Water (H₂O) ≤15.0 %