Imprimer
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS)
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 3-morpholinopropanesulfonique
14868563-500G 14868563-100G
MOLE14868563-500GEA 404 EUR
MOLE14868563-500G MOLE14868563-100G
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS)
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MOPS)
Formule: C₇H₁₅NO₄S
Poids moléculaire: 209.27 g/mol
Point de fusion: > 250 °C
Point éclair: 110 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006183
Numéro CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Indice Merck: 13,06288