Imprimer
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS), Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 3-morpholinopropanesulfonique
475898-1 475898-100 475898-500
475898-1EA 806 EUR
475898-1 475898-100 475898-500
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS), Millipore®
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MOPS)
Formule: C₇H₁₅NO₄S
Poids moléculaire: 209.27 g/mol
Point de fusion: > 250 °C
Point éclair: 110 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006183
Numéro CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Indice Merck: 13,06288