Imprimer
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES)
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 2-morpholinoéthanesulfonique
A0689.0250 A0689.0500 A0689.1000
A0689.0250EA 226 EUR
A0689.0250 A0689.0500 A0689.1000
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES)
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES)
Formule: C₆H₁₃NO₄S
Poids moléculaire: 195.24 g/mol
Point de fusion: 316
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006181
Numéro CAS: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Indice Merck: 13,05929