Cinnamate de méthyle principalement trans 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 3-phenylpropenoate, Methyl 3-phenyl-2-propenoate
Purity: 99%
CAS No.: 103-26-4
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Flash Point: 123°(253°F)
Physical Form: Cryst solid
Density: 1.042
Refractive Index: 1.5770
Appearance: White
Melting Point: 34-37°
Boiling Point: 262-264°
Beilstein Reference: 386468
Merck Reference: 14,2299
MDL No.: MFCD00008458
Formule:
C₁₀H₁₀O₂ Poids moléculaire: 162.19 g/mol Point d'ébullition: 262…264 °C Point de fusion: 34…37 °C Densité: 1.042 Point éclair: 123 °C (253 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008458 Numéro CAS: 103-26-4 EINECS: 203-093-8 Indice Merck: 14,2299 |