Imprimer
Cinnamate de méthyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 3-phenylpropenoate, Methyl 3-phenyl-2-propenoate
279760050 279765000
ACRO279760050EA 29.9 EUR
ACRO279760050 ACRO279765000
Cinnamate de méthyle 98%
Cinnamate de méthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Poids moléculaire: 162.19 g/mol
Point de fusion: 33.5…36 °C
Point éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00008458
Numéro CAS: 103-26-4
EINECS: 203-093-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33.5 to 36 °C
GC ≥97.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g