Cinnamate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
NSC 6773, 3-Phenyl-acrylicacidethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Cinnamic acid ethyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester
Purity: 98+%
CAS No.: 103-36-6
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Flash Point: 135°(275°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.049
Refractive Index: 1.5590
Appearance: Colourless
Melting Point: 7°
Boiling Point: 270-272°
Beilstein Reference: 1238804
Merck Reference: 14,2299
MDL No.: MFCD00009189
Formule:
C₁₁H₁₂O₂ Poids moléculaire: 176.21 g/mol Point d'ébullition: 270…272 °C Point de fusion: 7 Densité: 1.049 Point éclair: 135 °C (275 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009189 Numéro CAS: 103-36-6 EINECS: 203-104-6 Indice Merck: 14,2299 |