Imprimer
Cinnamate d'éthyle 98% (isomères trans)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): NSC 6773, 3-Phenyl-acrylicacidethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Cinnamic acid ethyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester
150531000 150535000 150530025
ACRO150531000EA 37.2 EUR
ACRO150531000 ACRO150535000 ACRO150530025
Cinnamate d'éthyle 98% (isomères trans)
Cinnamate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Poids moléculaire: 176.21 g/mol
Point d'ébullition: 271 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 6.5…7.5 °C
Densité: 1.046 g/cm³
Point éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009189
Numéro CAS: 103-36-6
EINECS: 203-104-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25/25°C) 1.045 to 1.048
Acid value ≤1 mg KOH/g