Imprimer
(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadécatriénoate de méthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl linolenate, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl Linolenate, Linolenic acid methyl ester, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl α-linolenate
368100010 368100050
ACRO368100010EA 255 EUR
ACRO368100010 ACRO368100050
(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadécatriénoate de méthyle 99%
(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadécatriénoate de méthyle
Formule: C₁₉H₃₂O₂
Poids moléculaire: 292.46 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (3 mmHg)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0.895 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00135851
Numéro CAS: 301-00-8
EINECS: 206-102-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %