Imprimer
(6Z,9Z,12Z)-6,9,12-Octadécatriénoate de méthyle
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl γ-linolenate, Methyl cis,cis,cis-6,9,12-octadecatrienoate, 6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl (6Z,9Z,12Z)-6,9,12-octadecatrienoate, (6Z,9Z,12Z)-Methyl octadeca-6,9,12-trienoate, cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatrienoic acid methyl ester
10006579-100 10006579-50 10006579-250 10006579-1
CAYM10006579-100EA 96.4 EUR
CAYM10006579-100 CAYM10006579-50 CAYM10006579-250 CAYM10006579-1
(6Z,9Z,12Z)-6,9,12-Octadécatriénoate de méthyle
(6Z,9Z,12Z)-6,9,12-Octadécatriénoate de méthyle
Formule: C₁₉H₃₂O₂
Numéro MDL: MFCD00010455
Numéro CAS: 16326-32-2