Imprimer
α-Toluenesulfonyle fluorure, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): PMSF, Fluorure de toluène-α-sulfonyle
52332-1 52332-25 52332-5
52332-1EA 72.9 EUR
52332-1 52332-25 52332-5
α-Toluenesulfonyle fluorure, Millipore®
α-Toluenesulfonyle fluorure
Formule: C₇H₇FO₂S
Poids moléculaire: 174.2 g/mol
Point d'ébullition: 80…85 °C (0.3 mmHg)
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007424
Numéro CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8 III