Imprimer
α-Toluenesulfonyle fluorure
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): PMSF, Fluorure de toluène-α-sulfonyle
A0999.0005 A0999.0100 A0999.1000
A0999.0005EA 71.5 EUR
A0999.0005 A0999.0100 A0999.1000
α-Toluenesulfonyle fluorure
α-Toluenesulfonyle fluorure
Formule: C₇H₇FO₂S
Poids moléculaire: 174.2 g/mol
Point d'ébullition: 80…85 °C (0.3 mmHg)
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007424
Numéro CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8 III