Imprimer
α-Toluenesulfonyle fluorure 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): PMSF, Fluorure de toluène-α-sulfonyle
215740010 215740050 215740100 215740500
ACRO215740010EA 71.1 EUR
ACRO215740010 ACRO215740050 ACRO215740100 ACRO215740500
α-Toluenesulfonyle fluorure 99%
α-Toluenesulfonyle fluorure
Formule: C₇H₇FO₂S
Poids moléculaire: 174.2 g/mol
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007424
Numéro CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Needles and/or agglomerates
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥98.5 %