Acétate de 2-phényléthyl ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acétate de phénéthyle
Purity: 98%
CAS No.: 103-45-7
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)2C6H5
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Fruit-like
Melting Point: -31°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 638179
MDL No.: MFCD00008720
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ Point d'ébullition: 231…233 °C Point de fusion: –31 °C Densité: 1,029 Point éclair: 107 °C (225 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008720 Numéro CAS: 103-45-7 EINECS: 203-113-5 |