Imprimer
Phénylacétaldéhyde 98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
370911000 370915000
ACRO370911000EA 76.1 EUR
ACRO370911000 ACRO370915000
Phénylacétaldéhyde 98% stabilisé
Phénylacétaldéhyde
Formule: C₈H₈O
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 33…34 °C
Densité: 1,029 g/cm³
Point éclair: 68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006993
Numéro CAS: 122-78-1
EINECS: 204-574-5
Indice Merck: 12,07419
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 0.01 % Citric acid
Relative density (20/4°C) 1.026 to 1.036
Acid value ≤5 mg KOH/g