Imprimer
3,3-Diméthyloctane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B21520.03 B21520.06
B21520.03EA 47.2 EUR
B21520.03 B21520.06
3,3-Diméthyloctane ≥98%
3,3-Diméthyloctane
Purity: 98% CAS No.: 4110-44-5 Molecular Formula: C10H22 Formula Weight: 142.29 Boiling Point: 161° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00048874
Formule: C₁₀H₂₂
Point d'ébullition: 161 °C
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0,74
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048874
Numéro CAS: 4110-44-5
UN: 3295
ADR: 3,III