Imprimer
3,3-Diméthyl-1-butanol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H30194.09 H30194.18
H30194.09EA 126 EUR
H30194.09 H30194.18
3,3-Diméthyl-1-butanol ≥97%
3,3-Diméthyl-1-butanol
Purity: 97% CAS No.: 624-95-3 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.4140 Odour: Alcohol-like Melting Point: -60° Boiling Point: 142-143° UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002928
Formule: C₆H₁₄O
Point d'ébullition: 142…143 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,81
Point éclair: 56 °C (133 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002928
Numéro CAS: 624-95-3
EINECS: 210-872-6
UN: 1987
ADR: 3,III