Imprimer
2-Éthylhexanoate de sodium ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24960.0B B24960.0I B24960.30
B24960.0BEA 121 EUR
B24960.0B B24960.0I B24960.30
2-Éthylhexanoate de sodium ≥97%
2-Éthylhexanoate de sodium
Purity: 97% CAS No.: 19766-89-3 Molecular Formula: C8H15NaO2 Formula Weight: 166.20 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00014007
Formule: C₈H₁₅NaO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014007
Numéro CAS: 19766-89-3
EINECS: 243-283-8