Imprimer
Anhydride itaconique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
B25216.14 B25216.22 B25216.36
B25216.14EA 62.1 EUR
B25216.14 B25216.22 B25216.36
Anhydride itaconique ≥97%
Anhydride itaconique
Purity: 97% CAS No.: 2170-03-8 Molecular Formula: C5H4O3 Formula Weight: 112.09 Melting Point: 68-72° Boiling Point: 114-115°/12mm MDL No.: MFCD00005530
Formule: C₅H₄O₃
Poids moléculaire: 112.08 g/mol
Point d'ébullition: 114…115 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005530
Numéro CAS: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2