Imprimer
Anhydride itaconique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
412940250 412941000
ACRO412940250EA 109 EUR
ACRO412940250 ACRO412941000
Anhydride itaconique 98%
Anhydride itaconique
Formule: C₅H₄O₃
Poids moléculaire: 112.08 g/mol
Point d'ébullition: 239
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005530
Numéro CAS: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Assay ≥97.5 %