Imprimer
Acide itaconique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methylenesuccinic acid, Methylenesuccinic acid
A15566.0B A15566.0I A15566.30
A15566.0BEA 64.4 EUR
A15566.0B A15566.0I A15566.30
Acide itaconique ≥99%
Acide itaconique
Purity: 99% CAS No.: 97-65-4 Molecular Formula: C5H6O4 Formula Weight: 130.10 Melting Point: 165-169° Boiling Point: 268° Merck Reference: 14,5242 MDL No.: MFCD00004260
Formule: C₅H₆O₄
Poids moléculaire: 130.1 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C
Point de fusion: 165…169 °C
Densité: 1.630
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004260
Numéro CAS: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Indice Merck: 13,05264