Imprimer
Acide itaconique 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methylenesuccinic acid, Methylenesuccinic acid
122810010 122812500 122810051
ACRO122810010EA 75.3 EUR
ACRO122810010 ACRO122812500 ACRO122810051
Acide itaconique 99+%
Acide itaconique
Formule: C₅H₆O₄
Poids moléculaire: 130.1 g/mol
Point d'ébullition: 381
Point de fusion: 165…168 °C
Densité: 1.57 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004260
Numéro CAS: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Indice Merck: 13,05264
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 168 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm