Imprimer
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium, (max. 1% H₂O) 99% (poids sec)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate
B20699.06 B20699.14 B20699.22
B20699.06EA 56.8 EUR
B20699.06 B20699.14 B20699.22
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium, (max. 1% H₂O) 99% (poids sec)
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium
Purity: 99% CAS No.: 22767-49-3 Molecular Formula: CH3(CH2)4SO3Na Formula Weight: 174.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3725147
Formule: C₅H₁₁O₃SNa
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007541
Numéro CAS: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM