Chlorure de propane-2-sulfonyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure d'isopropylsulfonyle
Purity: 97%
CAS No.: 10147-37-2
Molecular Formula: (CH3)2CHSO2Cl
Formula Weight: 142.60
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -47°
Boiling Point: 95°/45mm
Beilstein Reference: 1747497
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007453
Formule:
C₃H₇ClO₂S Poids moléculaire: 142.61 g/mol Point d'ébullition: 95 °C (45 mmHg) Point de fusion: –47 °C Densité: 1.273 Point éclair: 86 °C (186 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007453 Numéro CAS: 10147-37-2 EINECS: 233-415-2 UN: 3265 ADR: 8 II |