Imprimer
Acétal méthylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20002.0025 8.20002.0100 8.20002.2500 8.20002.9010
8.20002.0025EA 54.2 EUR
8.20002.0025 8.20002.0100 8.20002.2500 8.20002.9010
Acétal méthylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acétal méthylique
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 64 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –113 °C
Densité: 0,8505 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008493
Numéro CAS: 534-15-6
EINECS: 208-589-8
UN: 2377
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,03253
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -113 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 63 - 65 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point -17 °C
Refractive Index 1.3665 (20 °C, 589 nm)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid