Imprimer
Acétal ≥98% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01366.0005 8.01366.0250 8.01366.9047 8.01366.0002 8.01366.9009
8.01366.0005EA 25 EUR
8.01366.0005 8.01366.0250 8.01366.9047 8.01366.0002 8.01366.9009
Acétal ≥98% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acétal
Formule: C₆H₁₄O₂
Point d'ébullition: 102,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –21 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009243
Numéro CAS: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,00040
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
CAS 105-57-7
Hill Formula C₆H₁₄O₂
Chemical formula CH₃CH(OC₂H₅)₂
Molar Mass 118.17 g/mol
Boiling point 102 °C (1013 hPa)
Density 0.83 g/cm³ (20 °C)
Explosion limit 1.6 - 10.4 %(V)
Flash point -21 °C
Ignition temperature 230 °C
Melting Point -100 °C
Vapor pressure 20.3 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.3825 (20 °C, 589 nm)
Solubility 46 g/l (25 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 4570 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rabbit greater than 5000 mg/kg
Assay (GC, area%) ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.826 - 0.830
Identity (IR) passes test